Learn More
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene Glycol |
| Punto di fusione | -12°C |
| Densità | 1.113g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 195°C to 198°C |
| Quantità | 2 L |
| Limite di esplosione | 0.153 |
| Punto d'infiammabilità | 111°C (231.8°F) |
| Punto di combustione | 752°F |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HOCH2CH2OH |
| Vedi altri risultati |