Learn More
Ethylene Glycol, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
500mL
Descrizione
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene Glycol |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | 111.00°C |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 1.10kg |
| Peso formulazione | 62.07 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylene glycol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol