Learn More
Ethylene glycol diacetate, 99%
Codice prodotto. 10347930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10347930
Marca: Thermo Scientific Acros 176220025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-55-7
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Numero MDL MFCD00008718
InChI Key JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene glycol diacetate
Punto di fusione -41°C
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 186°C to 187°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Indice di rifrazione 1.4142 to 1.4162
Quantità 2.5 L
Beilstein 02, 142
Indice di Merck 15, 3853
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viscosità 2.58 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid