Learn More
Ethylene glycol dimethyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylene glycol dimethyl ether |
| pH | 6 to 7.5 (1:9) |
| Punto di fusione | -69.0°C |
| Nota nome | Stabilized with BHT |
| CAS | 128-37-0 |
| Densità | 0.8670g/mL |
| Punti di ebollizione | 84.0°C to 86.0°C |
| Quantità | 25 L |
| Punto d'infiammabilità | −6°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylene glycol dimethyl ether
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.