Learn More
Ethylene Glycol in DSMO, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16349757 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 16349757
Marca: SPEX Certiprep USPS1952DMSO
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethylene glycol107-21-13100μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol in Dimethyl Sulfoxide
Nota nome USP 467 Standard
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 107-21-1
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Limite di esplosione 1.8% (volume); 63% (volume)
Punto di combustione 270°C
Pressione del vapore 2.5 hPA (20°C)
Nomi componenti o analita Ethylene Glycol
Densità 1.1g/cm3
Forma fisica Fluid
Formula molecolare C2H6O2
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
Elemento Ethylene Glycol
IUPAC Name etan-1,2-diolo
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molecular Weight (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:30742
Grado USP
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3100μg/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stock VOA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dimethyl sulfoxide
Product intended for laboratory use only