Learn More
Ethylene Glycol, Technical, Honeywell™
Codice prodotto. 15690690 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 15690690
Marca: Honeywell Research Chemicals 037701L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Technical, suitable as anti-freezing agent (with corrosion-inhibitor), blue
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-21-1
Formula molecolare C2H6O2
Molecular Weight (g/mol) 62.068
Numero MDL MFCD00002885
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylene Glycol
Punto di fusione -20°C
Colore Blue
Densità 1.113g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 195°C to 198°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.153
Punto d'infiammabilità 111°C (231.8°F)
Punto di combustione 752°F
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.431(lit.)
Formula lineare HOCH2CH2OH
Pressione del vapore 0.08mmHg (20°C)
Numero UN UN3082
Beilstein 505945
Peso formulazione 62.07g/mol
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate