Learn More
Ethylenediamine dihydrochloride, 98+%
Codice prodotto. p-129171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10357510
Marca: Thermo Scientific Acros 187651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-18-6
Formula molecolare C2H10Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 133.02
Numero MDL MFCD00012524
InChI Key OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediamine dihydrochloride
Nota nome 98+%
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
pH 3.9 to 5 (1% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCH2CH2NH2·2HCl
Quantità 100 g
Beilstein 04, 230
Indice di Merck 15, 3849
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear colorless
IUPAC Name ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
Peso formulazione 133.04
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/