Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-3736483 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10031660
Marca: Thermo Scientific Chemicals 147851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Biological buffer, Chelation/Complexation reagent | CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer, Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Punto di fusione 252.0°C
Colore White
pH 4.0 to 6.0 (1% soln. at 20°C)
Perdita all'essiccatura 11.4% max. (200°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (On dry substance)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 3565
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Peso formulazione 372.23
Percent Purity 99+%
Grado Analisi
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.