Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15614270 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
50g
pezzi 6
Codice prodotto. 15614270
Marca: Honeywell-Fluka 3454925KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico EDTA disodium salt dihydrate
Punto di fusione 248°C (decomposition)(literature)
Nota nome Reag. Ph. Eur., 99-101%, ≤0.1% NTA (HPLC), for complexometry
CAS max % ≤100.0000%
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 101%
Formula lineare C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Punto d'infiammabilità >100°C (>212°F)
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
Peso formulazione 372.24
Percent Purity 99 to 101%
Grado Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Paper / Poly Bag
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.