Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.2M, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Cubitainer
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| Formula molecolare | C10H14N2Na2O8 |
| Formula lineare | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| Numero MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| Sinonimo | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| InChI Key | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC Name | disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate |
| Vedi altri risultati |