Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.2N, Certified, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10131430 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10131430
Marca: Fisher Chemical J/3710/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 139-33-3
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734