Learn More
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B), 1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water, for complexometry, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15614260 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Cubitainer
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
Codice prodotto. 15614260
Marca: Honeywell-Fluka 345441L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water, for complexometry
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
CAS 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5
CAS max % 0.7, 0.02
Formula molecolare Cl2Zn
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Zn++]
IUPAC Name zinc(2+) dichloride
Molecular Weight (g/mol) 136.28
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 L