Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 98%
Codice prodotto. 11473627
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11473627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17385.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate is used as an inhibitor of metal ligand proteases. It also acts as a chelator of zinc ion in the active site of metalloproteases. It is used as an anticoagulant and also used in the fluorometric determination of beryllium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate is used as an inhibitor of metal ligand proteases. It also acts as a chelator of zinc ion in the active site of metalloproteases. It is used as an anticoagulant and also used in the fluorometric determination of beryllium.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 194491-31-1
Formula molecolare C10H12N2Na4O8
Molecular Weight (g/mol) 380.17
Numero MDL MFCD00150025
InChI Key UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
IUPAC Name tetrasodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 250 g
Beilstein 3828865
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 380.17 (Anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate