missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylhexyl triazone, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200100234
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16481586

Marca: Medchem Express HY109655

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.

Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.

Specifica

Materiale o nome chimico Ethylhexyl triazone
Forma fisica Solid
CAS 88122-99-0
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C48H66N6O6
Sinonimo Octyl triazone
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 823.07
Peso formulazione 823.07
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato