Learn More
Ethylmagnesium bromide, 0.9M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2799175 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10570633
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 925-90-6, 109-99-9
Formula molecolare C2H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 133.27
Numero MDL MFCD00000043
InChI Key TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
SMILES CC[Mg]Br
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylmagnesium bromide
Colore Black-Brown to Brown
Nota nome 1M Solution in THF
Formula lineare C2H5MgBr
Concentrazione 0.85 to 1.15M
Fieser 02,205; 08,510; 11,574
Densità 1.0100g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC Name magnesium;ethane;bromide
Peso formulazione 133.27
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.01
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.