Learn More
Ethyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11479767
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11479767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22752.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5314-55-6 | C5H14O3Si | 150.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5314-55-6
Formula molecolare C5H14O3Si
Molecular Weight (g/mol) 150.249
Numero MDL MFCD00051541
InChI Key SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silane, ethyltrimethoxy, ethyl trimethoxy silane, trimethoxyethylsilane, silane,ethyltrimethoxy, acmc-209l4b, ethyltrimethoxysilane, dow corning™ product 1-6321
PubChem CID 79204
IUPAC Name ethyl(trimethoxy)silane
SMILES CC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 123°C to 124°C
Materiale o nome chimico Ethyltrimethoxysilane
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 27°C (81°F)
Peso formulazione 150.25
Percent Purity 97%