Learn More
Ethynylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF/Toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10085792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10085792
Marca: Thermo Scientific Acros 388958000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65032-27-1 | C2HClMg | 84.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65032-27-1, 108-88-3, 109-99-9
Formula molecolare C2HClMg
Molecular Weight (g/mol) 84.79
Numero MDL MFCD00075343
InChI Key YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 2734899
IUPAC Name chloro(ethynyl)magnesium
SMILES Cl[Mg]C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethynylmagnesium chloride
Colore Brown
Nota nome 0.5M solution in THF/Toluene
Formula lineare HC≡CMgCl
Concentrazione 4 to 6%
Densità 0.9600g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 84.79
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.96
Quantità 800 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethynylmagnesium chloride, 0.6M solution in THF/toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.