Learn More
ETI Process Technique™ Cooler And Freezer
Codice prodotto. 11915934
Encompass
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11915934
Marca: ETI Process Technique 9600000460
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Descrizione Cooler and Freezer
Capacità (sistema metrico) 18 L
Colore Gray
Include Handle
Warranty 2 years
Modello CDF 18
Dimensioni esterno (PxLxA) 30 x 46.5 x 41.4 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 30 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 41.4 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 46.5 cm
Peso (sistema metrico) 11.5 kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.