Learn More
Etifoxine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459627
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16459627
Marca: Medchem Express HY16579
MedChemExpress Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Specifica
Materiale o nome chimico Etifoxine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 56776-32-0
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18Cl2N2O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo HOE 36-801 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (148.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 337.24
Peso formulazione 337.24
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.