Learn More
Etomoxir sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16410538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16410538
Marca: Medchem Express HY50202A
MedChemExpress Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Specifica
Materiale o nome chimico Etomoxir sodium salt
CAS 828934-41-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H18ClNaO4
Quantità 5 mg
Sinonimo (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (311.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCCCCCC[C@@]2(CO2)C(O[Na])=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 320.74
Peso formulazione 320.74
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.