Learn More
Etosalamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16438648
Marca: Medchem Express HYB1015
MedChemExpress Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Specifica
Materiale o nome chimico Etosalamide
CAS 15302-15-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H15NO3
Quantità 10 mg
Sinonimo Ethosalamide
Informazioni di solubilità DMSO : 300 mg/mL (1433.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCOCC
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Peso formulazione 209.24
Percent Purity 98.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.