missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etrasimod, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098195
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16485348

Marca: Medchem Express HY12789

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Etrasimod (APD334) is a potent, selective and orally available antagonist of the sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor with an IC50 value of 1.88 nM in CHO cells.

Etrasimod (APD334) is a potent, selective and orally available antagonist of the sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor with an IC50 value of 1.88 nM in CHO cells.

Specifica

Materiale o nome chimico Etrasimod
CAS 1206123-37-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H26F3NO3
Quantità 10 mg
Sinonimo APD334
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 28 mg/mL (61.20 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(COC2=CC=C(NC3=C4CC[C@@H]3CC(O)=O)C4=C2)=CC=C1C5CCCC5
Molecular Weight (g/mol) 457.48
Peso formulazione 457.48
Percent Purity 99.81%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato