Learn More
Etripamil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16477418
Marca: Medchem Express HY17611
MedChemExpress Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.
Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Etripamil
CAS 1593673-23-4
Colore Reddish Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H36N2O4
Quantità 10 mg
Sinonimo MSP-2017 (-)-MSP-2017
Informazioni di solubilità Ethanol : 120 mg/mL (265.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC(CCN(CCC[C@](C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)(C#N)C(C)C)C)=C1
Molecular Weight (g/mol) 452.59
Peso formulazione 452.59
Percent Purity 98.68%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.