missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etripamil, MedChemExpress

Codice prodotto. 16469897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16469897

Marca: Medchem Express HY17611

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.

Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.

Specifica

Materiale o nome chimico Etripamil
CAS 1593673-23-4
Colore Reddish Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H36N2O4
Quantità 5 mg
Sinonimo MSP-2017 (-)-MSP-2017
Informazioni di solubilità Ethanol : 120 mg/mL (265.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC(CCN(CCC[C@](C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)(C#N)C(C)C)C)=C1
Molecular Weight (g/mol) 452.59
Peso formulazione 452.59
Percent Purity 98.68%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato