Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technical Balances
Click to view available options
Capacità:
≥2 kg
10.2 kg
15 kg
4.2 kg
7.5 kg
950, 7500 g
Leggibilità:
0.01 g
0.01, 0.1 g
0.1 g
0.5 g
Modello:
EU-C 10000PTX
EU-C 15000 X
EU-C 2002 X
EU-C 4200 X
EU-C 7500 DRX
EU-C 7500 PTX
EU-C 7500PQX
Tempo di misurazione:
1 sec.
2 sec.
2.5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- LCD display with small-size decimal digits, for easier and more immediate reading
- Waterproof and acid resistant membrane keyboard. Easy to use with the ON/OFF, TARE, MODE and PRINT keys (RANGE/PRINT for DR model)
- Indication of the reached stable weight
- Bar-graph indicator of dosage and remaining capacity of the balance
- Parameters configurable by menu: reading in g (grams), lb (pound), oz (ounce), ct (carats), pcs (pieces), % (percentage)
- Automatic end of range calibration (with external mass supplied on request)
- Memory of the current weight in case of power failure
- Enhanced anti-shock system
- Metallic body with epoxide protection
- Load cell nearly unbreakable and without transportation problems
- Data output: I/O RS232 adjustable
- 1, 2 and 5kg masses in class F1 for calibration and special executions available upon request
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Classified as ZONE 2. Built with method of protect |
| Capacità | ≥2 kg |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for use in hazardous environments with th |
| Linearità | ±0.02 g |
| Materiale | Metallic Body with Epoxide Protection |
| Tempo di misurazione | 2.5 sec. |
| Modello | EU-C 2002 X |
| Ripetibilità | ±0.02 g |
| Temperature Range (Metric) | °° |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.