Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technical Balances
Codice prodotto. p-6987027
Encompass
Click to view available options
Capacità:
≥2 kg
10.2 kg
15 kg
4.2 kg
7.5 kg
950, 7500 g
Leggibilità:
0.01 g
0.01, 0.1 g
0.1 g
0.5 g
Modello:
EU-C 10000PTX
EU-C 15000 X
EU-C 2002 X
EU-C 4200 X
EU-C 7500 DRX
EU-C 7500 PTX
EU-C 7500PQX
Tempo di misurazione:
1 sec.
2 sec.
2.5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15593876
Marca: Gibertini Elettronica™ EUC 10000 PTX
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Designed for use in hazardous environments with the risk of explosion, these scales are classified as ZONE 2. Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technical Balances are built with method of protection nAL for gas group IIC and temperature class T4 (135°C) according to regulation EEC 94/9.
  • LCD display with small-size decimal digits, for easier and more immediate reading
  • Waterproof and acid resistant membrane keyboard. Easy to use with the ON/OFF, TARE, MODE and PRINT keys (RANGE/PRINT for DR model)
  • Indication of the reached stable weight
  • Bar-graph indicator of dosage and remaining capacity of the balance
  • Parameters configurable by menu: reading in g (grams), lb (pound), oz (ounce), ct (carats), pcs (pieces), % (percentage)
  • Automatic end of range calibration (with external mass supplied on request)
  • Memory of the current weight in case of power failure
  • Enhanced anti-shock system
  • Metallic body with epoxide protection
  • Load cell nearly unbreakable and without transportation problems
  • Data output: I/O RS232 adjustable
  • 1, 2 and 5kg masses in class F1 for calibration and special executions available upon request
Specifica
Certificazione/Conformità Classified as ZONE 2. Built with method of protect
Capacità 15 kg
Leggibilità 0.5 g
Da utilizzare con (applicazione) Designed for use in hazardous environments with th
Linearità ±0.5 g
Materiale Metallic Body with Epoxide Protection
Tempo di misurazione 2 sec.
Modello EU-C 15000 X
Ripetibilità ±0.5 g
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Technical Balance
Dimensioni (P x L x A) 255 x 260 x 120 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 260 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 260 mm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Requisiti elettrici 240 VAC
Tensione 240 VAC
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.