Learn More
Eugenol, 99%
Codice prodotto. 11934751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 11934751
Marca: Thermo Scientific Acros 119110025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-53-0
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00008654
InChI Key RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Eugenol
Nota nome 99%
Punto di fusione -12°C to 10°C
Colore Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 254.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.5420
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06,961
Indice di Merck 15,394
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.46g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
IUPAC Name 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eugenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.