Learn More
Soluzione B standard reagente grado di Farmacopea europea
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
125mL
Descrizione
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
- Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
- Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
- Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
- Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
- Color Standard B = 3.0 Yellow + 3.0 Red + 2.4 Blue + 1.6 Hydrochloric Acid (10g HCl/L)
Specifica
Specifica
| Descrizione | European Pharmacopoeia Standard Color Solution B |
| Imballaggio | Tamper evident |
| Certificato di analisi | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Nomi componenti o analita | Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Marrone |
| Elemento | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid |
| Quantità | 125 ml |
| Grado | Eu. Ph. Chapter 2 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- STANDARD SOLUTION B (BROWN)
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%