Learn More
Europium(II) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051667
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
Codice prodotto. 11338898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041737.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14077-39-5 | EuF2 | 189.961 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14077-39-5
Formula molecolare EuF2
Molecular Weight (g/mol) 189.961
Numero MDL MFCD01866333
InChI Key YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
IUPAC Name europium(2+);difluoride
SMILES [F-].[F-].[Eu+2]
Specifica
Punti di ebollizione >2400°C
Materiale o nome chimico Europium(II) fluoride
Punto di fusione 1380°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 189.96
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.495 g/mL