Learn More
Europium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11346668
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11346668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013213.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
EuBr3·xH2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formula molecolare EuBr3·xH2O
Numero MDL MFCD00049921
Specifications
Materiale o nome chimico Europium(III) bromide hydrate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 391.69 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic