Learn More
Europium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-4408086
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11316668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013212.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86546-99-8
Formula molecolare C3Eu2O9
Molecular Weight (g/mol) 483.95
Numero MDL MFCD00149702
InChI Key MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 91886282
IUPAC Name dieuropium(3+) tricarbonate
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) carbonate hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (REO)
Peso formulazione 483.95 (Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto White powder