Learn More
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), -10 mesh
Codice prodotto. p-222508 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10616232
Marca: Thermo Scientific Acros 199600050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13759-92-7
Formula molecolare Cl3Eu·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 366.4
Numero MDL MFCD00149701
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 850.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare EuCl3·6H2O
Indice di Merck 10, 3854
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 366.4
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.89
Densità 4.8900g/mL