Learn More
Europium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.98% (REO)
Codice prodotto. p-7048708
Click to view available options
Quantità:
2 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
2g
5g
Codice prodotto. 11321049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011302.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13765-25-8
Formula molecolare EuF3
Molecular Weight (g/mol) 208.96
Numero MDL MFCD00010998
InChI Key HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC Name europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Specifica
Punti di ebollizione >2280°C
Materiale o nome chimico Europium(III) fluoride
Punto di fusione 1390°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 208.96
Percent Purity 99.98%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic