Learn More
Europium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11397108
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11397108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015290.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-53-5
Formula molecolare EuH12N3O15
Molecular Weight (g/mol) 446.066
Numero MDL MFCD00149700
InChI Key JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 202256
IUPAC Name europium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 85°C
Colore Colorless
Forma fisica Crystalline or Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 446.06 (337.97 Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto Colorless crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Europium(III) nitrate hexahydrate