Learn More
Europium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7049208
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11386658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013210.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-55-7
Formula molecolare Eu2H16O20S3
Molecular Weight (g/mol) 736.216
Numero MDL MFCD00149704
InChI Key PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC Name europium(3+);trisulfate;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Europium(III) sulfate octahydrate
Punto di fusione 375°C (in -8H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,3904
Peso formulazione 736.23 (592.10 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic