Learn More
IKA™ EUROSTAR 60 Digital Overhead Stirrer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7163875 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13470567
Marca: IKA™ 0004446000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Universally used strong laboratory stirrer for quantities up to 40 L (H2O). It automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology within the speed range.
  • Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions
  • Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically
  • Guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample
  • Digital speed display
  • Infinitely adjustable speed
  • Push-through agitator shafts
  • Overload protection
  • Short-term overload operation
  • Slim casing
  • Quiet operation
  • Error code display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 30 - 2000 RPM
Capacità 40 l
Display LED a 7 segmenti
Tensione 230 V
Wattage 176 w
Altezza (sistema metrico) 248 mm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU
Dimensioni mandrino 0.5 to 10 mm
Materiale Rivestimento in lega di alluminio/Polimero termoplastico
Modello EUROSTAR 60 Digital
Tipo di motore Brushless DC
Temperature Range (Metric) 5 - 40 °C
Coppia 40 Ncm
Viscosità 50000 mPas