Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan CON 450 Meter and Electrode
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Risoluzione (salinità):
0.01
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
Eutech™ CyberScan CON 450 Meter and Electrode is a handheld Conductivity / Total Dissolved Solids / Salinity / Temperature multi-parameter meter. Backlit, rugged, and waterproof, this meter is ideal for any environment.
Features
Specifications
Specifications
| Adattatore CA | AC adapter (optional) |
| Uscite | USB or RS232 |
| Precisione (conduttività) | ± % full scale |
| Precisione (Salinità) | ± % full scale |
| Precisione (TDS) | ± % full scale |
| Autonomia della batteria | 300+ hr. (without backlight) |
| Tipo di batteria | 2 AA (included) |
| Calibrazione | Salinity- Manual; 1point |
| Punti di calibrazione | TDS - Manual; 1 point range |
| Punti di calibrazione (conduttività) | Auto/manual; 1 point/range |
| Show More |