Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Handheld Meter Calibration Solution, 480 mL 111.8 mS/cm KCl
Click to view available options
Dimensione della confezione:
480mL
Descrizione
Periodic calibration with accurate standards is recommended for meter
- 480 mL 111.8 mS/cm KC calibration solution
- Solutions packed in 480mL durable plastic bottles
- Economical and convenient for laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Inorganic Salts |
| CAS | 7447-40-7 |
| Odore | Odorless |
| Densità | 1.0 g/cm³ at 25°C |
| Gravità specifica | 1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 111.8 mS / cm KCl |
| pH | 7.0 |
| Punti di ebollizione | 102.4°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eutech Handheld Meters |