Learn More
Eutech pH Buffer Sachets
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
pH Buffer Sachet
pH Buffer Sachet Set, Deionized Water
pH:
4.01
4.01, 7.00, 10.01
7
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Descrizione
pH Buffer Sachets are NIST-traceable sachets for quick, accurate and convenient calibrations. Simply insert electrode into sachet pack, calibrate, rinse and discard sachet – no separate container needed.
Features:
- pH Buffer Sachets -20 ml
- NIST Traceable
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | pH Buffer Sachet |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 |
| Quantità | 20 x 20 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Certificazione/Conformità | NIST Traceable |