Learn More
Eutech™ pH Buffer Tablets
Codice prodotto. 12923437
Cambia vista
Click to view available options
pH:
4
7
10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. pH unitSize
12923437 10 pezzi 100
12631125 4 pezzi 100
12641125 7 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12923437 Fornitore Thermo Scientific Eutech N. del fornitore 01X038203
Eutech™ offers pH buffer tablets for use with pH meters and electrodes
Eutech™ pH buffer tablets provide a quick, convenient way to prepare pH buffers from tablets for pH calibrations. Each box contains 100 pH buffer tablets.
Features:
  • 10 strips x 10 tablets per box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Da utilizzare con (applicazione) pH calibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 10
Forma fisica Tablet
Quantità 100 Tablets
Tipo di soluzione Buffer