Learn More
TDS 442 Standard Solution, Eutech™
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
442 Calibration Solution
442 Standard Solution
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
Eutech™ TDS Standard Solutions are used as standards for TDS meters. Get quick and accurate conductivity TDS measurements using Eutech™ TDS meters in the field, laboratories, and schools.
Features:
- Buffers and calibration solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 442 Standard Solution |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| pH | 7 |
| Punti di ebollizione | 102.4°C |
| Tipo di soluzione | Standard Solution |
| Tipo | TDS Standard |
| Industry Type | Laboratory Use |
| Quantità | 480 mL |