Learn More
Novus Biologicals™ EV Precipitation Solution (Blood)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Specifica
Specifica
| Product Type | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Quantità | 5 mL |
| Sufficiente per | A 5mL solution is equivalent to 180 reactions (plasma) and 80 reactions (serum). |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Tipo di campione | Plasma and serum |