Learn More
Novus Biologicals™ EV Precipitation Solution (Cell Culture)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Specifica
Specifica
| Product Type | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Quantità | 25 mL |
| Sufficiente per | A 25mL solution is equalivant to 25 reactions (cell culture media) |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Tipo di campione | Cell culture supernatant |