Learn More
Consort™ EV265 Power Supply
Codice prodotto. 10769663
Click to view available options
:
Electrical Requirements: 600V, 500mA, 150w
Codice prodotto. 10769663
Marca: Consort™ EV265
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Temporizzatore Yes
Tipo Power Supply
Requisiti elettrici 600 V 500 mA 150 w
Tensione max 600 V
Wattage 150 w
Amperaggio 500 mA