Learn More
Fisherbrand™ EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2.5 L
4 L
9 L
Colore:
Blue
Green
Purple
Include:
Bucket with Lid
Pan with Lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions |
| Include | Pan with Lid |
| Descrizione | Pan with Lid |
| Materiale | EVA |
| Tipo | Cryo-Safe Cold Box |
| Quantità | 1 |
| Colore | Blue |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Controllo della temperatura | No |