Learn More
RETSCH Evacuable Pressing Tools
Codice prodotto. p-8003835 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
32 mm dia. Pellets
40 mm dia. Pellets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11944752
Marca: RETSCH 22.458.0017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prepare solid samples for XRF analysis. Retsch™ Evacuable Pressing Tools are designed for use with Retsch PP 25 Pellet Presses.
Retsch PP 25 Pellet Press is a compact benchtop unit with particularly simple and safe operation.
  • Produces high quality, stable pellets
  • Easy and safe operation
  • Several pressing tools available
  • Can be evacuated
  • Compact benchtop unit
Specifica
Tipo Evacuable Pressing Tools
Diametro (sistema metrico) 40 mm dia. Pellets
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pellet Press PP 25
Peso (sistema metrico) 0.01 kg