Learn More
Heidolph™ Cilindro di evaporazione
Codice prodotto. p-7241849 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10279411
Marca: Heidolph™ 5140007000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with rotary evaporators
I Cilindro di evaporazione vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
Per un volume di riempimento di 500 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Tipo Evaporating Cylinder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Forma Cylinder
Volume (sistema metrico) 500 mL