Learn More
Heidolph™ Evaporating Flask
Codice prodotto. 10457821 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10457821
Marca: Heidolph™ 5147300000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with rotary evaporators
I palloni di evaporazione vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Evaporating Flask
Volume (sistema metrico) 500 mL
Tensione 115/230 VAC