Learn More
Heidolph™ Pallone di evaporazione
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I palloni di evaporazione vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
Specifications
Specifications
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Evaporating Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary evaporators |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |