Learn More
Lenz Laborglasintrumente Evaporating Flasks with Conical Ground Joint
Codice prodotto. 11886104
Click to view available options
Lato giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
1 PCS
pezzi 10
Codice prodotto. 11886104
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03042949
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Especially for rotary evaporators
  • With center neck and conical joint
  • Pear-shaped
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Materiale Duran Glass
Lato giunto rastremato standard NS 29/32
Volume (sistema metrico) 250 mL